68088
N-Nitrosomethylethylamine
analytical standard
Synonim(y):
N-Nitroso-N-methylethylamine, NMEA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95%
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)