Key Documents
73861
N-Nitrosodiethylamine
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Diethylnitrosamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
tw
177 °C (lit.)
gęstość
0.95 g/mL (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- α-Amino oxime derivatives from alkenes via visible-light-induced photoaddition in the presence of HCl.
- Diethylnitrosamine metalloporphyrin complexes from metalloporphyrins in the presence of dichloromethane.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?