Kluczowe dokumenty
PHR2408
N-Nitrosodiethylamine (NDEA)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
N-Nitrosodiethylamine, Diethylnitrosamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1466652
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
bp
177 °C (lit.)
gęstość
0.95 g/mL (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Lisinopril API i jego produkcie końcowym
- Sitagliptyna i chlorowodorek metforminy o natychmiastowym i przedłużonym uwalnianiu
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)