Kluczowe dokumenty
PHR3610
Supelco
Kwas N-nitrozometyloaminomasłowy (NMBA)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
4-[Methyl(nitroso)amino]butanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1466696
Formularz
acetonitrile solution
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 mL
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
N(N=O)(CCCC(=O)O)C
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
SJLBIPLIGYWGJV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Farmaceutyczny wtórny wzorzec referencyjny kwasu N-nitrozometyloaminomasłowego (NMBA) jest stosowany do analizy zanieczyszczeń NMBA w preparatach farmaceutycznych przy użyciu chromatografii cieczy w stanie nadkrytycznym (SFC).
Te wtórne standardy są kwalifikowane jako certyfikowane materiały referencyjne. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Rozpuszczalnik
Opis
    1000 ug/mL solution in methanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)