Kluczowe dokumenty
PHR3609
Supelco
N-nitrozoetyloizopropyloamina (NEIPA / NIPEA)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1466685
Formularz
methanol solution
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 mL
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
N(N=O)(C(C)C)CC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
N-Nitrozoetyloizopropyloamina, farmaceutyczny drugorzędowy wzorzec odniesienia, może być stosowany do oznaczania zanieczyszczenia NEIPA w produktach walsartanu za pomocą chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas.
Te drugorzędowe wzorce są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Rozpuszczalnik
Opis
    1000 ug/mL solution in methanol
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.6 °F - (calculated)
Temperatura zapłonu (°C)
65.9 °C - (calculated)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)