Kluczowe dokumenty
PHR3608
Supelco
N-Nitrosodibutylamine (NDBA)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1466641
Formularz
methanol solution
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 mL
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
N(N=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
YGJHZCLPZAZIHH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Farmaceutyczny wtórny wzorzec referencyjny N-Nitrozodibutyloaminy (NDBA) jest stosowany do oznaczania stężenia NDBA w próbkach wody metodą HPLC w połączeniu z detektorem diodowym.
Te wtórne wzorce są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Rozpuszczalnik
Opis
    1000 ug/mL solution in methanol
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)