67661
N-nitrozoetyloizopropyloamina
analytical standard
Synonim(y):
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99%
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(N=O)(C(C)C)CC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.6 °F - (calculated)
Temperatura zapłonu (°C)
65.9 °C - (calculated)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)