Kluczowe dokumenty
Y0002262
N-Nitroso-ethyl-isopropylamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
producent / nazwa handlowa
EDQM
stężenie
in methanol
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(N=O)(C(C)C)CC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten produkt jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei Europejskiej. Dalsze informacje i wsparcie, w tym ulotki informacyjne dotyczące produktu, można znaleźć na stronie internetowej wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny N-Nitrozo-etylo-izopropyloaminy EP jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Jest on również używany do przygotowania roztworu N-nitrozoamin do wykrywania stężenia N-nitrozoamin w substancjach czynnych zgodnie z monografią 20542 Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)