About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
bp
116-118 °C/33 mmHg (lit.)
gęstość
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
bromo
ciąg SMILES
ClC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C5H8BrClO/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Klucz InChI
OKRUMSWHDWKGHA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chlorek 5-bromowalerylu zastosowano do otrzymywania azydków aromatycznych i żelatorów organicznych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Rajavel Srinivasan et al.
Organic letters, 8(4), 713-716 (2006-02-14)
[reaction: see text] We have successfully designed and synthesized a small library of protein tyrosine phosphatase (PTP) inhibitors, in which the so-called "click chemistry" or Cu(I)-catalyzed 1,3-dipolar alkyne-azide coupling reaction was carried out for rapid assembly of 66 different bidentate
The role of the neutral and cationic gelators from (1S, 2S)-(-)-diphenylethylenediamine for the preparation of silica nano tubes.
Hyun MH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(7), 1641-1643 (2009)
Duy Khuong Mai et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-07-29)
The synthesis of three water-soluble lactose-modified 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (BODIPY)-based photosensitizers with tumor-targeting capabilities is reported, including an investigation into their photodynamic therapeutic activity on three distinct cancer cell lines (human hepatoma Huh7, cervical cancer HeLa, and breast cancer MCF-7 cell lines).