Merck
305529
Sigma-Aldrich
5-Amino-8-hydroxyquinoline dihydrochloride
95%
Synonim(y):
5-Amino-8-quinolinol dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
279 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(O)c2ncccc12
InChI
1S/C9H8N2O.2ClH/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9;;/h1-5,12H,10H2;2*1H
Klucz InChI
VTQDJAUGGZFPOI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dichlorowodorek 5-amino-8-hydroksychinoliny został użyty do syntezy:
  • Chlorowodorek 5-acetamido-8-hydroksychinoliny
  • 5-(p-tolilosulfonyloimino)chinolin-8-on
  • 5,8-chinolinochinon poprzez utlenianie chlorkiem żelazowym
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
H Soedjak et al.
Biochimica et biophysica acta, 1335(1-2), 73-90 (1997-04-17)
Streptonigrin semiquinone (SQ.), a free radical intermediate implicated in the biological functioning of the antitumor antibiotic streptonigrin has been prepared and its structural properties in solution have been characterized. Through the use of electron paramagnetic resonance spectroscopy, the spin densities
Sanford A Asher et al.
Analytical chemistry, 75(7), 1676-1683 (2003-04-23)
We developed a polymerized crystalline colloidal array photonic material that senses metal cations in water at low concentrations (PCCACS). Metal cations such as Cu2+, Co2+, Ni2+, and Zn2+ bind to 8-hydroxyquinoline groups covalently attached to the PCCACS. At low metal
Quinone Imines with a Fused Azine Ring: I. Synthesis and Hydrochlorination of 5-(p-Tolylsulfonylimino) quinolin-8-one.
Belov AV and Nichvoloda VM.
Russ. J. Org. Chem., 40(1), 93-96 (2004)
Thangaraj Anand et al.
Analytica chimica acta, 853, 596-601 (2014-12-04)
We have synthesized a new probe 5-((anthracen-9-ylmethylene) amino)quinolin-10-ol (ANQ) based on anthracene platform. The probe was tested for its sensing behavior toward heavy metal ions Hg(2+), Pb(2+), light metal Al(3+) ion, alkali, alkaline earth, and transition metal ions by UV-visible