Kluczowe dokumenty
140325
8-Hydroxy-5-nitroquinoline
96%
Synonim(y):
5-Nitro-8-quinolinol
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
powder
mp
181-183 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: very slightly soluble
diethyl ether: very slightly soluble
hydrochloric acid: freely soluble (hot)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Oc1ccc([N+]([O-])=O)c2cccnc12
InChI
1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Klucz InChI
RJIWZDNTCBHXAL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?