Merck
130273
Sigma-Aldrich
8-Nitroquinoline
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
89-91 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6H
Klucz InChI
OQHHSGRZCKGLCY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
8-Nitrochinolinę wykorzystano do przygotowania furazano[3,4-h]chinoliny. Wykorzystano ją również do syntezy odpowiedniej 2-podstawionej fenoksy-6-metoksy-8-aminochinoliny.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Hasegawa et al.
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 121(6), 379-393 (2001-07-04)
A reaction from various kinds of nitroquinoline with hydroxylamine in potassium hydroxide alkalinity produced a novel product, furazanoquinoline, besides the known amino derivatives. The products obtained were furazano [3,4-f] quinoline (5) from 5-nitroquinoline (1) and 6-nitroquinoline (6), and furazano [3,4-h]
C Chen et al.
Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica, 27(6), 418-422 (1992-01-01)
2-Substituted phenoxy-, 4-methyl-6-methoxy-8-aminoquinolines and 7-methoxy-5-aminoquinoxaline were condensed with 1-phthalimido-bromo-alkane to yield 2-substituted phenoxy-, 4-methyl-6-methoxy-8-(1-phthalimidoalkyl)-aminoquinolines (compounds 7-10 and 15-20) and 7-methoxy-5-(1-phthalimidoalkyl)aminoquinoxalines (28-30) which were subsequently reacted with hydrazine hydrate to give 2-substituted phenoxy-, 4-methyl-6-methoxy-8-(1-aminoalkyl)-aminoquinolines (11-14 and 22-27) and 7-methoxy-5-(1-aminoalkyl) aminoquinoxalines (31-33)