Merck
122335
Sigma-Aldrich
8-Quinolinol N-oxide
98%
Synonim(y):
8-Hydroxyquinoline N-oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
Beilstein:
128737
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
135-138 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc2ccc[n+]([O-])c12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10(12)9(7)8/h1-6,11H
Klucz InChI
FJKUOCCQEBLPNX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-tlenek 8-chinolinolu jest substancją toksyczną, która może tłumić luminescencję bakterii wskaźnikowej Photobacterium phosphoreum. Tworzy dwa typy kompleksów ze złotem(III) i palladem(II): typ I to związki związane z jonami zawierające wiązanie wodorowe, a drugi to sześcioczłonowe chelaty metali zawierające wiązania metal-tlen.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Syntheses of Gold (III) and Palladium (III) Complexes with 8-Quinolinol-N-Oxide and 5, 7-Dinitro-8-Quinolinol-N-Oxide.
Yuqiu G and Meichun J.
Precious Metals, 1, 002-002 (1991)
K Sigler et al.
Folia microbiologica, 48(1), 95-102 (2003-05-15)
An easy-to construct, easy-to-operate standardized system was developed for determining the residual biological contamination of surgical instruments, endoscopes and other medical appliances subjected to hospital cleansing and/or disinfection. It consists of standard-sized pieces of glass, metal or endoscope plastic--dirt carriers--either