Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.615 (lit.)
tw
252-253 °C (lit.)
mp
16-17 °C (lit.)
gęstość
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)11-7-8/h2-7H,1H3
Klucz InChI
DTBDAFLSBDGPEA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?