Kluczowe dokumenty
183067
6-Methoxyquinoline
98%
Synonim(y):
6-metoksychinolina
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.625 (lit.)
bp
140-146 °C/15 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
gęstość
1.15 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
Klucz InChI
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP2D6(1565)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Fluorescent zinc and chlorine sensors.
- 5-Amino-2-aroylquinolines as potent tubulin polymerization inhibitors.
- 3-Fluoro-6-methoxyquinoline derivatives as inhibitors of bacterial DNA gyrase and topoisomerase.
- Cobalt-based ternary metal-organic complex as single?ion magnets.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?