Merck
N24005
Sigma-Aldrich
6-Nitroquinoline
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
mp
151-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6H
Klucz InChI
SMHPLBXIVNQFBA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fanny Widjaja et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(7), 1392-1405 (2017-05-01)
The gas-phase reactivity of two aromatic carbon-centered σ,σ-biradicals (meta-benzyne analogs) and a related monoradical towards small oligonucleotides of differing lengths was investigated in a Fourier-transform ion cyclotron resonance (FT-ICR) mass spectrometer coupled with laser-induced acoustic desorption (LIAD). The mono- and
Xiulong Shen et al.
Chemical research in toxicology, 32(3), 348-361 (2019-03-01)
Enzymatic one-electron reduction of heterocyclic N-oxides can lead to the intracellular generation of reactive oxygen species via several different chemical pathways. These reactions may be relevant to hypoxia-selective anticancer drugs, antimicrobial agents, and unwanted toxicity of heterocylic nitrogen compounds.