Merck
130532
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline
98%
Synonim(y):
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinaldine, 5,7-Dichloro-8-quinaldinol, BCM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.07
Beilstein:
156683
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
108-112 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)c(O)c2n1
InChI
1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
Klucz InChI
GPTXWRGISTZRIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Allergic contact dermatitis due to benzoyl peroxide in an arm prosthesis.
C Vincenzi et al.
Contact dermatitis, 24(1), 66-67 (1991-01-01)
A Neiger et al.
Schweizerische Rundschau fur Medizin Praxis = Revue suisse de medecine Praxis, 79(31-32), 918-920 (1990-08-02)
Besides the various operative procedures, which nowadays have come into use in hemorrhoidal disorders, drug therapy as well continues to keep an important place. Its main conditions of application are inflammatory processes before, between and after hemorrhoidal sclerosis or proctological
A Dimitrova et al.
Akusherstvo i ginekologiia, 46(1), 46-47 (2007-05-02)
The data of 30 nonpregnant women in reproductive age BV treated with Gynalgin were presented. On clinical and microbiological indicator Gynalgin showed a good effect on BV-associated microorganisms (80%). Only one of the cases of BV was not affected (4%).
[Diflucortolone valerate and chlorquinaldol in topical eczema (in single or combination form)].
C Solaroli et al.
Giornale italiano di dermatologia e venereologia : organo ufficiale, Societa italiana di dermatologia e sifilografia, 122(5), XXXI-XXXIII (1987-05-01)
[Therapeutic trial of the combination promestriene-chlorquinaldol in the treatment of vaginitis].
J Senèze et al.
Revue francaise de gynecologie et d'obstetrique, 80(5), 323-325 (1985-04-01)