Merck
129828
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentadiene dimer
93%
Synonim(y):
3a,4,7,7a-Tetrahydrodimethyl-4,7-methano-1H-indene, Bis(methylcyclopentadiene)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.26
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
~7.5 mmHg ( 47.8 °C)
Próba
93%
Formularz
liquid
zawiera
200 ppm p-tert.-butylcatechol as inhibitor
granice wybuchowości
~10 %
zanieczyszczenia
≤3.5% acyclic dienes
0.5% benzene
0.6% toluene
1.5% C7 cyclodienes
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
gęstość
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CC2C(C1)C3CC2C(C)=C3
InChI
1S/C12H16/c1-7-3-11-9-5-8(2)10(6-9)12(11)4-7/h4-5,9-12H,3,6H2,1-2H3
Klucz InChI
IYQYZZHQSZMZIG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methylcyclopentadiene dimer was used to study the competition with ethylene for binding and biological activities.
The kinetics of the dissociation of the methylcyclopentadiene dimers was studied.
Inne uwagi
Material may darken in storage
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Temperatura zapłonu (°F)
closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sisler EC and Wood C.
Plant Growth Regulation, 7(3), 181-191 (1988)
[Toxicity, hazard and nature of the biological action of methylcyclopentadiene dimer].
N G Ivanov et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (5)(5), 45-45 (1981-05-01)
Langer SH, et al.
Journal of Chromatography A, 122, 487-503 (1976)