Merck
304026
Sigma-Aldrich
Sodium cyclopentadienylide
2.4 M in THF
Synonim(y):
Cyclopentadienylsodium solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.08
Beilstein:
969542
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: ligand
stężenie
2.4 M in THF
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Na/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
Klucz InChI
PDTZVKVFAJGNRV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It can also be used in the synthesis of:
  • Ruthenocene and fullerene molecular hybrid, Ru(η5- C60Me5)( η5-C5H5) (bucky ruthenocene).
  • Allyl-substituted cyclopentadiene by palladium-catalyzed allylic alkylation.
  • Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride which is used as a catalyst in the synthesis of bis(indolyl)methanes and alkylation of heteroaryls.
  • Cp-cobaltacycles from diphenylphosphinoalkynes and CoCl(PPh3)3.
Sodium cyclopentadienylide is a useful reagent for the preparation of metallocenes and cyclopentadienyl metal complexes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Palladium-catalyzed asymmetric allylic substitution with a cyclopentadienide: asymmetric synthesis of metallocenes.
Suzuka T, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(4), 511-515 (2003)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 2007-2007 (1994)
Bis (cyclopentadienyl) zirconium dichloride for alkylation of heteroaromatics and synthesis of bis (indolyl) methanes.
Kantam ML, et al.
Catalysis Letters, 98(2-3), 117-121 (2004)
Journal of Organometallic Chemistry, 467, 75-75 (1994)
Synthesis and reactivity of bucky ruthenocene Ru(η5- C60Me5)( η5-C5H5).
Matsuo Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 33(1), 68-69 (2003)