Merck
E45414
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-picolinate
99%
Synonim(y):
Ethyl pyridine-2-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Beilstein:
122485
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
tw
240-241 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
gęstość
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Arnau Garau et al.
Talanta, 133, 120-126 (2014-12-02)
A simple and expedient flow-based assembly capitalizing on programmable flow is herein proposed for reliable determination of trace level concentrations of aluminum as a potential contaminant in dialysis concentrate solutions without any prior sample clean-up/preconcentration procedure. Using salicylaldehyde picolinoylhydrazone in