Próba
97%
Formularz
solid
mp
38-40 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
Klucz InChI
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- 5-(3-dimethylammonio)propylammonio pentanoate bromide via reaction with 1,1-dimethyl-1,3-propylenediamine
- nanodiamond functionalized by carboxylic acid groups
- water-soluble nanoplatelets of potassium graphite
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?