Merck
242837
Sigma-Aldrich
2-Bromohexanoic acid
97%
Synonim(y):
2-Bromocaproic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CHBrCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.05
Beilstein:
1721762
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
136-138 °C/18 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
gęstość
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
CCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
HZTPKMIMXLTOSK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano reakcję kwasu 2-bromoheksanowego (kwasu 2-bromokapronowego) z 6-(5,6-dipentylo-1,2,4-triazyno-3-ylo)-2,2′-bipirydyną i Cm(III).
Zastosowanie
Kwas 2-bromoheksanowy został użyty jako wzorzec wewnętrzny w oznaczaniu kwasu trans,trans-mukonowego(t,t-MA) w moczu metodą GC-MS.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Ruppert et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 666(1), 71-76 (1995-04-07)
A sensitive and specific method for the determination of trans,trans-muconic acid (t,t-MA) in urine is described. After clean-up on an anion-exchange cartridge, t,t-MA was derivatized with BF3-methanol to the dimethyl ester and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), with 2-bromohexanoic
Antje Bremer et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(25), 7582-7589 (2012-05-19)
The complexation of Cm(III) with 6-(5,6-dipentyl-1,2,4-triazin-3-yl)-2,2'-bipyridine (C(5)-hemi-BTP) in a water-2-propanol solution is investigated by TRLFS. Upon increasing the concentration of C(5)-hemi-BTP in the Cm(III)-solution, three different species, the 1:1-, 1:2- and 1:3-complex, with emission bands at 599.9 nm, 607.3 nm
Damien E Dobson et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(1), 56-65 (2019-12-12)
A series of Cy5.5 dye analogs and targeted probes with net charges varied from -3 to 0 were synthesized by an optimized method, followed by comparing their spectral and photostability properties in saturated solutions of air, oxygen, and argon. The