280348
2-Bromooctanoic acid
97%
Synonim(y):
2-Bromocaprylic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
zawiera
Silver Wool as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
tw
140 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
GTGTXZRPJHDASG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.