Merck
125245
Sigma-Aldrich
5-Chlorovaleroyl chloride
96%
Synonim(y):
5-Chloropentanoyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.02
Beilstein:
1745182
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
38-39 °C/0.15 mmHg (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
chloro
ciąg SMILES
ClCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Klucz InChI
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Chlorovaleroyl chloride is commonly used as alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates and other specialty chemicals.
Zastosowanie
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) has been used in the development and validation of a GC-FID method for the analysis of low level impurities present in 5-CVC. It has been used in the synthesis of anion-exchange resins by acylation of polystyrene/divinylbenzene and subsequent amination with trimethylamine.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Effect of the acylating agent on the selectivity of anion-exchange resins and separation efficiency.
Kas'yanova TN, et al.
Moscow University Chemistry Bulletin, 62(5), 286-289 (2007)
Liya Tang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 53(3), 309-314 (2010-05-05)
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) is commonly used as an alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates, active ingredients, as well as other specialty chemicals. It is critical to monitor the impurities present in 5-CVC as they may have a direct