Merck
249785
Sigma-Aldrich
2-Bromopropionyl bromide
97%
Synonim(y):
α-Bromopropanyl bromide, α-Bromopropionyl bromide, (±)-2-Bromopropanoyl bromide, 2-Bromopropanoyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CHBrCOBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.87
Beilstein:
1071331
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
7.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.3 mmHg ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
bp
48-50 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
2.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl bromide
bromo
ciąg SMILES
CC(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C3H4Br2O/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3
Klucz InChI
ILLHORFDXDLILE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromopropionyl bromide has been used in the synthesis of:
  • cellulose macroinitiator via direct acylation of cellulose in ionic liquid 1-allyl-3-methylimidazolium chloride
  • 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives
  • bromoester terminated poly(3-hexylthiophene), used as macroinitiator for atom transfer radical polymerization of acrylates.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A highly stereoselective synthesis of a key intermediate of 1?-methylcarbapenems employing the reformatsky reaction of 3-(2-bromopropionyl)-2-oxazolidone derivatives.
Ito Y and Terashima S.
Tetrahedron Letters, 28(52), 6625-6628 (1987)
Regioregular poly (3-alkylthiophene) conducting block copolymers.
Iovu MC, et al.
Polymer, 46(19), 8582-8586 (2005)
Xiaofeng Sui et al.
Biomacromolecules, 9(10), 2615-2620 (2008-09-09)
Cellulose-graft-poly(N,N-dimethylamino-2-ethyl methacrylate) (cellulose-g-PDMAEMA) copolymers were prepared by homogeneous atom transfer radical polymerization (ATRP) under mild conditions. Cellulose macroinitiator was successfully synthesized by direct acylation of cellulose with 2-bromopropionyl bromide in a room temperature ionic liquid (RTIL), 1-allyl-3-methylimidazolium chloride. Copolymers were
Yanfei Hu et al.
International journal of pharmaceutics, 491(1-2), 152-161 (2015-06-23)
Thermo-responsive brush-like amphiphilic poly[2-(2-methoxyethoxy) ethyl methacrylate-co-oligo(ethylene glycol) methacrylate]-b-poly(l-lactide)-b-poly[2-(2-methoxyethoxy) ethyl methacrylate-co-oligo(ethylene glycol) methacrylate] [P(MEO2MA-co-OEGMA)-b-PLLA-b-P(MEO2MA-co-OEGMA)] triblock copolymers were synthesized by atom transfer radical polymerization of MEO2MA and OEGMA co-monomers using a α,ω-Bromopropionyl poly(l-lactide) (Br-PLLA-Br) macroinitiator. The resulting copolymers with MEO2MA/OEGMA molar ratio