Kluczowe dokumenty
D55008
Dichloroacetyl chloride
98%
Synonim(y):
α,α-Dichloroacetyl chloride, 2,2-Dichloroacetyl chloride, Dichloracetyl chloride, Dichloroacetic acid chloride, Dichloroethanoyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
gęstość
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)C(Cl)=O
InChI
1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H
Klucz InChI
FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?