Key Documents
31739
Sulfisoxazole
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)benzenesulfonamide, N1-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide, Sulfafurazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
Cc1noc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1C
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)13-17-11(7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,14H,12H2,1-2H3
Klucz InChI
NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Honey after acidic hydrolysis by using post-column derivatization and high performance liquid chromatography (HPLC)-fluorescence detection.
- Hospital, urban wastewater and river water by automated off-line solid phase extraction (SPE) followed by analysis using ultra-high-performance liquid chromatography combined with quadrupole linear ion trap tandem mass spectrometry (UHPLC-QqLIT).
- Foodstuffs of animal origin by UHPLC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).
- Raw milk samples by SPE followed by UPLC equipped with time of flight mass spectrometry (TOF MS).
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?