Merck
46842
Supelco
Sulfamethizole
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzenesulfonamide, N1-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanilamide, Sulfamethylthiadiazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.33
Beilstein:
255002
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 1694
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1nnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)s1
InChI
1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
VACCAVUAMIDAGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Struktura chemiczna: sulfonamid
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Tony Antoniou et al.
Archives of internal medicine, 170(12), 1045-1049 (2010-06-30)
Trimethoprim therapy can cause hyperkalemia and is often coprescribed with angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) or angiotensin receptor blockers (ARBs). The objective of this study was to characterize the risk of hyperkalemia-associated hospitalization in elderly patients who were being treated with
Song Mi Moon et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(10), 4613-4618 (2011-07-27)
While it is well-known that adjunctive corticosteroid use improves the outcome of moderate-to-severe Pneumocystis jirovecii pneumonia (PcP) in patients with human immunodeficiency virus (HIV), there are limited data on its efficacy in non-HIV-infected patients with PcP. Patients undergoing fiber-optic bronchoscopy
Mark R Sannes et al.
The Journal of infectious diseases, 197(3), 430-434 (2008-01-11)
To determine whether poultry contact/consumption predicts colonization with antimicrobial-resistant Escherichia coli, 567 newly hospitalized patients and 100 vegetarians were assessed microbiologically and epidemiologically. Multivariable analysis showed that poultry contact/consumption, other dietary habits, and antimicrobial use did not significantly predict resistance.
Robert R Muder
Seminars in respiratory and critical care medicine, 28(6), 672-677 (2007-12-21)
Stenotrophomonas (Xanthomonas) maltophilia is a nonfermentative, gram-negative bacillus that is widely distributed in natural and human-made environments. In the nonhospital setting it is an uncommon pathogen, typically causing soft tissue infection of contaminated wounds. In the hospital setting, particularly among
K Koligi et al.
Der Internist, 52(7), 884-888 (2010-11-04)
Whipple's disease is a rare, chronic infection caused by Tropheryma whipplei, an ubiquitary gram positive bacterium. The disease is associated with a high mortality in absence of an antibiotic treatment. The disease can be detected in affected tissues and body