Merck
C39288
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-diphenylacetyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC(C6H5)2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
bp
193 °C/27 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(=O)C(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10Cl2O/c15-13(17)14(16,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
NFHKZAUDRWRXMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)