Merck
130966
Sigma-Aldrich
α-Chlorophenylacetyl chloride
technical grade, 90%
Synonim(y):
α-Chloro-α-phenylacetyl chloride, α-Chlorobenzeneacetyl chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl chloride, Phenyl(chloro)acetyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CHClCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.04
Beilstein:
1073019
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
bp
120 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
chloro
phenyl
ciąg SMILES
ClC(C(Cl)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
FGEAOSXMQZWHIQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
α-Chlorophenylacetyl chloride was used in the synthesis of α-chlorophenylacetic acid (CPAA). It was also used to prepare chloro-telechelic macroinitiators.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Consecutive living polymerization from cationic to radical: a straightforward yet versatile methodology for the precision synthesis of ?cleavable? block copolymers with a hemiacetal ester junction.
Ouchi M, et al. et al.
Polym. Chem., 3, 2193-2199 (2012)
POLY (VINYLBENZYLPHOSPHONIC ACID)-BASED PROTON CONDUCTORS AS POLYMER ELECTROLYTE MEMBRANES FOR FUEL CELLS APPLICATIONS.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49(1), 556-556 (2008)