Merck
P42053
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine
99%
Synonim(y):
3-Picoline, 3-Methylpyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
Beilstein:
1366
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
4.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
~1000 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
tw
144 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccnc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-methylpyridine acts as a nucleophile in cross-coupling reactions, enabling the formation of aryl-pyridine bonds and facilitating the synthesis of pyridine derivatives. It is used as a precursor in the synthesis of niacin (vitamin B3)
Zastosowanie
  • [The effect of new quaternary ammonium compounds on bacteria and fungi. 5: Synthesis of 3-methyl-n-alkylthiomethylpyridinium-, 1-methyl-3-n-alkylthiomethylimidazolium- and 1-ethyl-3-n-alkylthioimidazolinium chloride].: This research focuses on the synthesis of various quaternary ammonium compounds, including derivatives of 3-Methylpyridine, and evaluates their antimicrobial properties against bacteria and fungi (Pernak et al., 1983).
  • Stereochemistry of cobalt porphyrins. I. The structure and characterization of 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethylporphinatobis(3-methylpyridine)cobalt(II).: This paper discusses the synthesis, structural analysis, and stereochemical properties of cobalt porphyrins complexed with 3-Methylpyridine, highlighting their potential applications in catalysis and materials science (Little and Ibers, 1974).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter