Merck
45483
Supelco
Fenamiphos
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Phenamiphos
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22NO3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.36
Beilstein:
4752893
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(SC)c(C)c1
InChI
1S/C13H22NO3PS/c1-6-16-18(15,14-10(2)3)17-12-7-8-13(19-5)11(4)9-12/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15)
Klucz InChI
ZCJPOPBZHLUFHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fenamifos to niefumigujący nicieniobójczy środek, który jest szeroko stosowany do zwalczania nicieni na polach uprawnych.
Zastosowanie
Fenamifos może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu fenamifosu w próbkach wody przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 8
1 of 8
Cadusafos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32505
Cadusafos
Parathion PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45607
Parathion
Quintozene PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45653
Quintozene
Propanil PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45639
Propanil
Triazophos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45696
Triazophos
Prochloraz PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45631
Prochloraz
Persistence and effects of fenamiphos on native algal populations and enzymatic activities in soil.
Megharaj M, et al.
Soil Biology and Biochemistry, 31(11), 1549-1553 (1999)
Panneerselvan Logeshwaran et al.
Chemosphere, 252, 126549-126549 (2020-04-02)
Fenamiphos is a neurotoxic organophosphorus pesticide used widely to control pests of crops. Fenamiphos and its toxic oxidation products have been detected in surface and groundwaters. A novel enzyme capable of hydrolysing P-O-C bond of fenamiphos is purified from Microbacterium
Transformation and adsorption of fenamiphos, f. sulfoxide and f. sulfone in Molokai soil and simulated movement with irrigation.
Lee C-C, et al.
Journal of Contaminant Hydrology, 1(1-2), 211-225 (1986)
Dimitrios Georgios Karpouzas et al.
Environmental toxicology and chemistry, 23(9), 2099-2107 (2004-09-24)
The application of fenamiphos either alone or in combination with soil fumigants is a common practice in greenhouses and potato-cultivation areas in Greece. However, repeated applications of fenamiphos in the same field for a number of years can lead to
Marie Lecoeur-Lorin et al.
Electrophoresis, 30(16), 2931-2939 (2009-08-05)
The enantioseparation of fenamiphos and its two main metabolites (fenamiphos sulfoxide and fenamiphos sulfone) were simultaneously achieved by CE by using a dual CD system. A mixture of 25 mM carboxymethyl-beta-CD and 10 mM hydroxypropyl-alpha-CD was added to the acetic