Key Documents
36187
Parathion-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O,O-Dimethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, Methyl parathion
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COP(=S)(OC)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
RLBIQVVOMOPOHC-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.