Kluczowe dokumenty
31562
Disulfoton-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCCS(=O)CC
InChI
1S/C8H19O3PS3/c1-4-10-12(13,11-5-2)14-7-8-15(9)6-3/h4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
UPUGLJYNCXXUQV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- W ludzkich próbkach biologicznych w oparciu o ekstrakcję QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe) i chromatografię cieczową-tandemową spektrometrię mas.
- W żywności dla niemowląt na bazie zbóż i mące pszennej przy użyciu mikroekstrakcji z fazy ciekłej z pustymi włóknami przed chromatografią gazową z detekcją fosforu azotowego.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)