Merck
CRM69056
Supelco
Disulfoton-sulfone
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19O4PS3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.40
Beilstein:
1713538
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(=S)(OCC)SCCS(=O)(=O)CC
InChI
1S/C8H19O4PS3/c1-4-11-13(14,12-5-2)15-7-8-16(9,10)6-3/h4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
BKVJOVPVLOJPKJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.
Disulfoton-sulfon jest oksydacyjnym metabolitem disulfotonu, insektycydu fosforoorganicznego.
Przepisy Unii Europejskiej określają maksymalny limit pozostałości (MRL) disulfotonu w żywności pochodzenia roślinnego na poziomie 0,01 mg/kg, który jest traktowany jako suma disulfotonu, sulfotlenku disulfotonu i sulfonu disulfotonu. Obecnie disulfoton nie jest dozwolony do stosowania w Unii Europejskiej, a także ma ograniczenia dotyczące jego stosowania w USA przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA).
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
CRM disulfoton-sulfon może również znaleźć poniższe zastosowania:
  • Oznaczanie disulfotonu i jego pięciu metabolitów w próbkach ludzkiej krwi i moczu metodą ekstrakcji QuEChERS, a następnie chromatografii cieczowej z tandemową analizą spektrometryczną mas.
  • Opracowanie metody analizy 15 pestycydów fosforoorganicznych i ich metabolitów w próbkach wody przy użyciu wielościennych nanorurek węglowych opartych na dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej i chromatografii gazowej z detektorem fosforu azotu (GC-NPD)
  • Jednoczesne oznaczanie 15 pestycydów fosforoorganicznych i ich metabolitów w próbkach żywności dla niemowląt na bazie zbóż przy użyciu wielościennych nanorurek węglowych opartych na dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej i detektora chromatografii gazowej z fosforem azotowym (GC-NPD)
  • Analiza 11 pestycydów i 4 ich metabolitów w mąkach z ciecierzycy i jęczmienia przy użyciu zmodyfikowanej ekstrakcji QuEChERS i oznaczania GC-NPD
  • Oznaczanie 60 pestycydów w próbkach jaj kurzych metodą chromatografii cieczowej i chromatografii gazowej z tandemową spektrometrią mas, w połączeniu z obróbką wstępną próbki opartą na QuEChERS
  • Opracowanie metody ilościowego oznaczania 49 pozostałości pestycydów fosforoorganicznych i 10 ich metabolitów w próbkach ryb, jaj i mleka za pomocą podwójnej chromatografii gazowej z podwójną pulsacyjną detekcją płomieniowo-fotometryczną
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lixin Yang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(8), 1906-1913 (2012-02-04)
A new method for the quantitative determination of 49 kinds of organophosphorus pesticide residues and their metabolites in fish, egg, and milk by dual gas chromatography-dual pulse flame photometric detection was developed. Homogenized samples were extracted with acetone and methylene
Miguel Ángel González-Curbelo et al.
Journal of separation science, 36(3), 556-563 (2013-01-11)
In this manuscript, a dispersive SPE method based on the use of multiwalled carbon nanotubes has been developed for the determination of 15 organophosphorus pesticides residues including some of their metabolites (disulfoton sulfoxide, ethoprophos, cadusafos, dimethoate, terbufos, disulfoton, chlorpyrifos-methyl, malaoxon
Kiyotaka Usui et al.
Legal medicine (Tokyo, Japan), 14(6), 309-316 (2012-07-24)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method was developed and validated for simultaneous determination of disulfoton and five of its oxidative metabolites (disulfoton-sulfoxide, disulfoton-sulfone, demeton-S, demeton-S-sulfoxide and demeton-S-sulfone) in human whole blood and urine. Extraction was undertaken using a QuEChERS method
Global Trade Item Number
SKUGTIN
551850-100MG4055977268287
Q3251-100G4061836687946
Q3251-25G4061836687953
CRM69056-50MG4065265038447