Merck
378674
Sigma-Aldrich
Carbendazim
97%
Synonim(y):
BCM, Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.19
Beilstein:
649044
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
pyridine: soluble 1%, clear, very faintly brownish-yellow
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
Klucz InChI
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Carbendazim is a systemic broad-spectrum fungicide, used worldwide against various fungal diseases of agricultural products. It is reported to pose deleterious effects on the human placental trophoblast cells. Dissipation pattern and risk assessment of carbendazim and mancozeb in mango fruits has been reported. The influence of carbendazim (methyl 2-benzimidazole carbamate) on the testis, efferent ductules and sperm of adult rat has been determined. Fast and sensitive method of determination of carbendazim (methyl benzimidazole-2-ylcarbamate, MBC) in water and soil samples has been developed by using dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) coupled with HPLC with fluorescence detection. Reaction kinetics of the transformation of the fungicide carbendazim induced by hydroxyl radical generated by the UV photolysis of H2O2 has been studied.
Zastosowanie
Carbendazim (Methyl 2-benzimidazolecarbamate, Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate) has been used in the following studies:
  • As positive control in direct contact assay (mycelial radial growth inhibition assay).
  • As pesticide and its effect on the transcription responses of Enchytraeus albidus have been studied.
  • As broad-spectrum antifungal compound, to study the antibacterial action of anti-tuberculosis drugs against Mycobacterium tuberculosis in the Dubos broth culture medium.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
M Nakai et al.
Journal of andrology, 13(6), 507-518 (1992-11-01)
The effects of carbendazim (methyl 2-benzimidazole carbamate) on the testis, efferent ductules, and sperm were determined in the adult rat after a single oral dose. Two experimental trials were performed: a time response between 2 hours and 32 days after
Jinghua Zhou et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 51, 64-71 (2014-12-23)
Benomyl and carbendazim are benzimidazole fungicides that are used throughout the world against a wide range of fungal diseases of agricultural products. There is as yet little information regarding the toxicity of benzimidazole fungicides to human placenta. In this study
David Coleman et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 66(1), 146-150 (2010-11-13)
to explore the effect of low incubation temperatures and the consequent slowing of bacterial metabolism on the bactericidal action of anti-tuberculosis drugs against Mycobacterium tuberculosis. counting of surviving bacteria during exposure of static cultures to 1 mg/L isoniazid, 2 mg/L
Gene expression responses linked to reproduction effect concentrations (EC10,20,50,90) of dimethoate, atrazine and carbendazim, in Enchytraeus albidus.
Novais SC, et al.
PLoS ONE, 7(4) (2012)
Degradation of carbendazim by UV/H2O2 investigated by kinetic modelling.
Mazellier P, et al.
Environmental Chemistry Letters, 1(1), 68-72 (2003)