Merck
338559
Sigma-Aldrich
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
mp
86-88 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-12-10/h2-7H,1H3
Klucz InChI
ZBCGBIZQNMVMPC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate was used in the preparation of 3-acetylisoquinoline.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photophysics of [Pt {4-(o-tolyl) isqbipy} Cl] SbF.
Fielda JS, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, 65b, 1318-1326 (2010)