Merck
512362
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
3-Methylpicolinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
114-118 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cc1cccnc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
LMHIBYREWJHKNZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Methylpyridine-2-carboxylic acid, also known as 3-methylpicolinic acid (3-MepicH), is a 3-substituted picolinic acid. The dianion formed by reacting 3-MepicH with lithium diisopropylamide (LDA) can undergo C-alkylation with 3-chlorobenzyl chloride.
Zastosowanie
3-Methylpyridine-2-carboxylic acid (3-MepicH) may be used as a ligand in the synthesis of the following metal complexes:
  • [Cu(3-Mepic)2(4-pic)] where 4-pic=4-picoline and [Cu(3-Mepic)2]·2H2O
  • [Co(3-Mepic)3]
  • [Ni(3-Mepic)2(H2O)2]
  • bis(3-methyl-picolinato-κ2 N,O)(1,10-phenanthroline)zinc(II) tetrahydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hoi-Ling Seng et al.
Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine, 23(1), 99-118 (2009-09-30)
Crystal structure analysis of the zinc complex establishes it as a distorted octahedral complex, bis(3-methylpicolinato-kappa(2) N,O)(2)(1,10-phenanthroline-kappa(2) N,N)-zinc(II) pentahydrate, [Zn(3-Me-pic)(2)(phen)]x5H(2)O. The trans-configuration of carbonyl oxygen atoms of the carboxylate moieties and orientation of the two planar picolinate ligands above and before
Synthesis and characterization of copper (II) complexes with 3-methylpicolinic acid. Crystal and molecular structure of bis (3-methylpicolinato-N,O)(4-picoline) copper (II).
Kukovec BM, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 61(19), 3092-3101 (2008)
Synthesis, X-ray structural, IR spectroscopic, thermal and DFT studies of nickel (II) and copper (II) complexes with 3-methylpicolinic acid. UV-Vis spectrophotometric study of complexation in the solution.
Kukovec BM, et al.
Polyhedron, 52, 1349-1361 (2013)
Ozonolysis of some 8-alkoxyquinolines, and synthesis of a precursor to the non-sedating antihistamine Claritin.
Eichler MC and Grayson DH.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6, 38-53 (2014)
Synthesis, structural, spectroscopic and thermal characterization of cobalt complexes with 3-and 6-methylpicolinic acid. Voltammetric and spectrophotometric study in solution.
Kukovec BM, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 362(8), 2704-2714 (2009)