Merck
796786
Sigma-Aldrich
1,1-dioksoizotiazolidyna
Synonim(y):
1,1-Dioxo-isothiazolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO2S
Masa cząsteczkowa:
121.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
ciąg SMILES
O=S1(CCCN1)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h4H,1-3H2
Klucz InChI
XGYCWCIGCYGQFU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)