Kluczowe dokumenty
I28208
Isoquinoline
97%
Synonim(y):
β-Quinoline, 2-Azanaphthalene, 2-Benzazine, Benzopyridine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.623 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
gęstość
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc2cnccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-7H
Klucz InChI
AWJUIBRHMBBTKR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- A catalyst in the synthesis of poly(imide)s.
- A reactant in the synthesis of N-benzyl isoquinoline-1,3,4-triones using iodine as a catalyst.
- A reactant in the synthesis of 2H-imidazo[5,1-a]isoquinolinium chloride.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?