Kluczowe dokumenty
CDS003259
4,5-dichloro-2-octyl-isothiazolone
AldrichCPR
Synonim(y):
2-(n-Octyl)-dichloro-3-isothiazolone, 4,5-Dichloro-2-n-octyl-3-isothiazolone, 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-2-n-octylisothiazolin-3-one, 4,5-Dichloro-n-octylisothiazolin-3-one, Dichloro-N-octylisothiazolin-3-one
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
ciąg SMILES
CCCCCCCCN1SC(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C11H17Cl2NOS/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-11(15)9(12)10(13)16-14/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
PORQOHRXAJJKGK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)