Merck
PHL80241
Carvacrol
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Beilstein:
1860514
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
tw
236-237 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)