Kluczowe dokumenty
W224502
Carvacrol
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
camphoraceous; woody; spicy
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... UGT1A4(54657)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Carvacrol and Thymol Hybrids: Potential Anticancer and Antibacterial Therapeutics.: This review explores the synthesis, characterization, and biological activities of carvacrol and thymol hybrids, highlighting their potential as anticancer and antibacterial agents. The study emphasizes the significance of these compounds in developing novel therapeutic strategies (Peter et al., 2024).
- Essential Oil Constituents as Anti-Inflammatory and Neuroprotective Agents: An Insight through Microglia Modulation.: This review investigates the role of essential oil constituents, including carvacrol, in modulating microglial activity. The findings suggest significant anti-inflammatory and neuroprotective effects, providing insights into their potential therapeutic applications in neuroinflammatory diseases (Stojanović et al., 2024).
- Evidence of the Protective Role of Carvacrol in a Retinal Degeneration Animal Model.: This study demonstrates the protective effects of carvacrol in a retinal degeneration model. The results indicate that carvacrol can mitigate retinal damage and preserve retinal function, suggesting its potential as a therapeutic agent for retinal diseases (Inda et al., 2024).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W224502-100G | |
W224502-100G-K | 4061837799907 |
W224502-SAMPLE | |
W224502-SAMPLE-K | 4061837509032 |
W224502-1KG | |
W224502-1KG-K | 4061837799914 |
W224502-5KG | |
W224502-5KG-K | 4061837799921 |