Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
241695
1-Heptadecanol
98%
Synonim(y):
Heptadecyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.47
Beilstein:
1702195
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
mp
51-55 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
Klucz InChI
GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The polymorphism of 1-heptadecanol was studied by differential scanning calorimetry (DSC), X-ray powder diffraction, Raman scattering and infrared spectroscopy (IR).
Zastosowanie
- Antidandruff activity and chemical constituents of the leaves of Betula cylindrostachya Lindl. ex Wall: This study highlights the isolation of 1-heptadecanol among other compounds from the leaves, identifying its potential in antidandruff applications (C Singla, M Ali, 2018).
- Preparation of Sodium Heptadecyl Sulfate (Tergitol-7i): Describes the synthesis process of sodium heptadecyl sulfate from 1-heptadecanol, underlining its importance in industrial applications (BA Banasik, M Samadpour, 2017).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
309.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
154 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Polymorphism of n-alkanols: 1-Heptadecanol, 1-octadecanol, 1-nonadecanol, and 1-eicosanol.
Chemistry of Materials, 14(2), 508-517 (2002)