Key Documents
T57630
1-Tridecanol
97%
Synonim(y):
Tridecyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.9 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
tw
155-156 °C/15 mmHg (lit.)
mp
29-34 °C (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C13H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h14H,2-13H2,1H3
Klucz InChI
XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- 2,2,2-trifluoroethyl tridecanoate.
- Dodecanenitrile in the presence of molecular iodine in aq NH3.
It can also be used as a phase modifier for protonated trioctylamine in n-dodecane to study the speciation of vanadium (V) extracted from acidic sulfate media.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?