Merck
94070
Sigma-Aldrich
2-Undecanol
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Methyl nonyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.31
Beilstein:
1719795
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
n20/D 1.437
bp
130-131 °C/28 mmHg (lit.)
229-231 °C (lit.)
gęstość
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
XMUJIPOFTAHSOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohammad Asadi et al.
Journal of separation science, 38(14), 2510-2516 (2015-05-09)
A novel and simple method based on solidified floating organic drop microextraction followed by high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection has been developed for simultaneous preconcentration and determination of phenobarbital, lamotrigine, and phenytoin in human plasma and urine samples. Factors