About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.35
Beilstein:
1744660
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
gęstość
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H26/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-13H2,2H3
Klucz InChI
VQOXUMQBYILCKR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
[Substance toxicity and danger].
L V Mel'nikova
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 94-94 (1981-01-01)
Qing-He Zhang et al.
Journal of chemical ecology, 30(9), 1849-1870 (2004-12-14)
Gas chromatographic-electroantennographic detection (G3C-EAD) experiments showed that antennae of males and females of the goldeneyed lacewing, Chrysopa oculata Say (Co. = Chrysopa), consistently responded to four compounds extracted from the abdominal cuticle of males:nonanal, nonanol, nonanoic acid, and (1R*,2S*,5R*,8R*)-iridodial. These
Sven Geiselhardt et al.
Die Naturwissenschaften, 95(3), 247-251 (2007-09-28)
Males of the genus Parastizopus (Coleoptera: Tenebrionidae) exhibit a special pheromone-emitting behaviour. They do a headstand, expose the aedeagus and remain in this posture for a few seconds. The pheromone emitted by P. transgariepinus was collected by solid-phase micro-extraction (100
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T57703-5G | 4061833361566 |
T57703-25G | |
T57703-2G |