Merck
U407
Sigma-Aldrich
Undecane
≥99%
Synonim(y):
n-Undecane, Hendecane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.31
Beilstein:
1697099
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
5.4 (vs air)
ciśnienie pary
<0.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Undecane is mainly used as a model n-alkane in studies relating to viscosities, excess molar enthalpies and vapor-liquid equilibrium of binary alkane mixtures.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Excess enthalpies of decan-1-ol+ n-pentane,+ n-hexane,+ n-heptane,+ n-octane,+ n-nonane,+ n-decane, and+ n-undecane at 298.15 K.
Kumaran M K and Benson G C
The Journal of Chemical Thermodynamics, 16(2), 175-182 (1984)
A general correlation of vapor?liquid equilibria in hydrocarbon mixtures.
Chao K C and Seader J D
AIChE Journal, 7(4), 598-605 (1961)
Measurements of the viscosity of n-heptane, n-nonane, and n-undecane at pressures up to 70 MPa.
Assael M J and Papadaki M
International Journal of Thermophysics, 12(5), 801-810 (1991)
Bahareh Honarparvar et al.
ChemMedChem, 7(6), 1009-1019 (2012-05-01)
Novel compounds incorporating a pentacycloundecane (PCU) diol moiety were designed, synthesized, and evaluated as inhibitors of the wild-type C-South African (C-SA) HIV-1 protease. Seven compounds are reported herein, three of which displayed IC(50) values in the 0.5-0.6 μM range. The
Kye-Simeon Masters et al.
The Journal of organic chemistry, 73(20), 8081-8084 (2008-09-19)
In a study directed at developing a concise approach to the polycyclic core of frondosin D, a Stille-Heck sequence has been identified that gives direct access to the trimethylbicyclo[5.4.0]undecane ring system common to all frondosins.
Protokoły
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane