Kluczowe dokumenty
931985
Phthalocyanine
Synonim(y):
Dehydroftalocyjanina, H2Pc, Pigment niebieski 16
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
opis
PL: 418 nm
μh ≈ 4.0 x 10−5 cm2 V−1 s−1
mp
>300 °C (dec.)
temp. przejścia
Tg >350 °C ((0.5% weight loss))
rozpuszczalność
DMF: soluble
Energia orbitalna
HOMO 5.35 eV
LUMO 3.35 eV
absorpcja UV
λ: 279 nm Amax
λ: 693 nm Amax
ciąg SMILES
c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7ccccc67)c8ccccc58)c9ccccc49)c2c1
InChI
1S/C32H18N8/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25/h1-16H,(H2,33,34,35,36,37,38,39,40)
Klucz InChI
IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
W dziedzinie elektroniki organicznej H2Pc została zbadana jako popularny materiał Hole Injection Layer (HIL) do organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED). Ten specjalny związek został również zbadany pod kątem zastosowania w ogniwach słonecznych, biorąc pod uwagę jego solidne i intensywnie zabarwione makrocykle (niebieskie pigmenty) o wysokiej stabilności chemicznej, stabilność termiczna i świetlna, właściwości, które mają ogromne znaczenie dla realistycznych zastosowań fotowoltaicznych. H2Pc przyciągnęły szczególną uwagę jako fotouczulacze do ogniw słonecznych uczulonych barwnikiem (DSSC).
W biomedycynie ftalocyjaniny mogą służyć jako selektywne sondy fluorescencyjne do bioanalizy i bioobrazowania oraz jako skuteczne fotouczulacze do terapii fotodynamicznej raka i innych stanów nienowotworowych.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)