Kluczowe dokumenty
379557
Manganese(II) phthalocyanine
Synonim(y):
Phthalocyanine manganese(II) salt
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
λmaks.
727 nm
ciąg SMILES
[Mn]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Mn/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Klucz InChI
ICIFYHOILPYQKB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?